178934
Boron trichloride solution
1.0 M in methylene chloride
Sinônimo(s):
Boron chloride, Trichloroborane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
29.72 psi ( 55 °C)
9.05 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
adequação da reação
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
concentração
1.0 M in methylene chloride
densidade
1.326 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
chave InChI
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Boron trichloride solution is used as a Lewis acid catalyst in the synthesis of BN-phenanthrenes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter