Key Documents
178608
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzylamine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CH2NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
203.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
188-190 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1ccc(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2;/h3-5H,6,10H2,1-2H3;1H
chave InChI
KJOWSAVFSCSBMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4-Dimethoxybenzylamine hydrochloride was used in the synthesis of 2-(2,4-dimethoxybenzylamino)-4-phenyl-3-butenonitrile.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Greenwald RB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(8), 1469-1470 (1976)