Documentos Principais
178462
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylacetonitrile
98%
Sinônimo(s):
2,4-Dichlorobenzyl cyanide
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
186.04
Beilstein:
2047688
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
98%
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
58-61 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(CC#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3H2
chave InChI
VJARIBGMDPJLCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4-Dichlorophenylacetonitrile was used in the synthesis of 2,4-dichloromandelic acid[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
348.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
176 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Some α-alkoxyarylacetic acids.
Reeve W and Pickert PE.
Journal of the American Chemical Society, 79(8), 1932-1934 (1957)