Documentos Principais
178241
Sigma-Aldrich
Isobutyl 1,2-dihydro-2-isobutoxy-1-quinolinecarboxylate
99%
Sinônimo(s):
1-Isobutoxycarbonyl-2-isobutoxy-1,2-dihydroquinoline, 2-Isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, IIDQ
Selecione um tamanho
25 G
R$ 2.507,00
R$ 2.507,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 2.507,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H25NO3
Número CAS:
Peso molecular:
303.40
Beilstein:
1543065
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.507,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
p.e.
140-142 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C18H25NO3/c1-13(2)11-21-17-10-9-15-7-5-6-8-16(15)19(17)18(20)22-12-14(3)4/h5-10,13-14,17H,11-12H2,1-4H3
chave InChI
LPBHYOYZZIFCQT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Manisha Sathe et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(5), 1792-1795 (2010-02-05)
Polystyrene-supported 2-isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline (PS-IIDQ), a polymer-supported covalent coupling reagent, was successfully employed for the first time in the bioconjugation of an example hapten (phytanic acid derivative) to a carrier protein (bovine serum albumin (BSA)) within the context of immunogen preparation for
Effect of hydrophobic carboxyl reagents on the proton flux through coupling factor CF0 in thylakoid membrane.
Y Ho et al.
Biochemistry, 19(12), 2650-2655 (1980-06-10)