Documentos
176680
Sigma-Aldrich
Hypophosphorous acid-d3 solution
50 wt. % in D2O, 98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
D3PO2
Número CAS:
Peso molecular:
69.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
concentração
50 wt. % in D2O
técnica(s)
NMR: suitable
densidade
1.350 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OP([2H])O[2H]
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h1-3H/i1D,2D,3D
chave InChI
XRBCRPZXSCBRTK-CBYSEHNBSA-N
Descrição geral
The product is 50wt.% solution of hypophosphorous acid-d3 in D2O, having an isotopic purity of 98atom%. It can be obtained by proton-deuterium-exchange reaction in D2O. Deuterated hypophosphorous acid can be employed in neutron diffraction studies.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Reinvestigation of Crystal Structure and Non-Stoichiometry in Copper Hydride, CuH1-x(0= x= 0.26).
Auer H and Kohlmann H.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 640(15), 3159-3165 (2014)