Documentos Principais
176001
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine hydrochloride
99 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated methylamine hydrochloride, Methyl-d3-ammonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
CD3NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
70.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % D
Formulário
powder
pf
232-234 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;
chave InChI
NQMRYBIKMRVZLB-NIIDSAIPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Der-Yen Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1388, 60-68 (2015-03-04)
Electrospray ionization (ESI) is the most useful interface for mass spectrometry associated with liquid chromatography (LC). However, analyses of polar metabolites become a challenge because the high polarity impairs the separation of metabolites in reversed-phase liquid chromatography and ionization of