174416
3-Hydroxypiperidine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
3-Piperidinol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].OC1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H
chave InChI
VLECDMDGMKPUSK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Istaroxime analogues as Na+, K+ - ATPase inhibitors
Nitric oxide formation inhibitors
Selective CC chemokine receptor-3 antagonists
Oxygenated carbolines
α-lithioallyl amides
Reactant for highly chemoselective reductive amination of carbonyl compounds
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?