Documentos Principais
173681
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxysalicylate
98%
Sinônimo(s):
Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(OH)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
50-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(OC)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-6-3-4-7(8(10)5-6)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
chave InChI
ZICRWXFGZCVTBZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 4-methoxysalicylate (methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate) was used in the enantioselective synthesis of (+)-coriandrone A and B, two bioactive natural products[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wenjing Wang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(39), 6686-6690 (2013-08-30)
The first enantioselective total synthesis of (+)-coriandrone A and B, two bioactive natural products, has been achieved in 10 steps and 11 steps starting from commercially available methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate. Key reactions include a Claison rearrangement, a Shi-type epoxidation-cyclization sequence and