Documentos Principais
17259
Sigma-Aldrich
2-Aminoacetamidine dihydrobromide
≥80.0% (CE)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H7N3 · 2HBr
Número CAS:
Peso molecular:
234.92
Beilstein:
3676692
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥80.0% (CE)
Impurezas
≤0.1% toluene (H-NMR)
≤0.5% TBME
≤0.5% acetic acid
pf
227-232 °C
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].Br[H].NCC(N)=N
InChI
1S/C2H7N3.2BrH/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H3,4,5);2*1H
chave InChI
SLCZNGZFOVAAED-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Aminoacetamidine dihydrobromide may be used in the synthesis of 2-amino-5-(4-(2-(N-benzyloxycarbonylamino)ethoxy)phenyl)pyradine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)