Documentos Principais
17028
Sigma-Aldrich
(3-Formyl-1-indolyl)acetic acid
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
203.19
Beilstein:
5431204
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
197-200 °C (lit.)
197-200 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cn1cc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO3/c13-7-8-5-12(6-11(14)15)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-5,7H,6H2,(H,14,15)
chave InChI
ZUUGBTJTGRTIFK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Handle to synthesize an indolecarboxaldehyde resin by coupling to an amino-resin. Amines and derivatives can be immobilized by reductive amination of this aldehyde resin. Mild cleavage with 50% TFA[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
K.G. Estep et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 5300-5300 (1998)