Documentos
167630
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
90%
Sinônimo(s):
Chloroethylene carbonate, Chloroethyleneglycol carbonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H3ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
122.51
Beilstein:
109433
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
pb
121-123 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3ClO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
chave InChI
OYOKPDLAMOMTEE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one reacts with potassium fluoride under severe conditions to yield 4-fluoro-1,3-dioxolan-2-one.
Outras notas
Remainder ethylene carbonate
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Development of direct fluorination technology for application to materials for lithium battery.
Kobayashi M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 120(2), 105-110 (2003)