Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.51 (lit.)
pb
122-124 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H16O2/c1-12(2,3)10-7-5-9(6-8-10)11(13)14-4/h5-8H,1-4H3
chave InChI
UPIJOAFHOIWPLT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
270.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
132.5 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves