Key Documents
16726
Sigma-Aldrich
Boc-Ser-OBzl
≥95.0%
Sinônimo(s):
Boc-L-serine benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21NO5
Número CAS:
Peso molecular:
295.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(9-17)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,17H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)/t12-/m0/s1
chave InChI
BQADRZHPZVQGCW-LBPRGKRZSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3