164623
Tropylium tetrafluoroborate
97%
Sinônimo(s):
Cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, Tropylium fluoroborate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
~240 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.c1ccc[cH+]cc1
InChI
1S/C7H7.BF4/c1-2-4-6-7-5-3-1;2-1(3,4)5/h1-7H;/q+1;-1
chave InChI
SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Retro-Buchner reactions for synthesis of arylcyclopropanes
- Desymmetrization for access to homocalystegine analogs or aminocycloheptitols
- α-Cyanation of imines
- Stereoselective α-alkylation of aldehydes with stable carbocations
- Oxidative C-H activation of aliphatic aldehydes
- Electrochemical Redox transformations
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.