164313
3-Methoxytyramine hydrochloride
96%
Sinônimo(s):
3-MT, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
pf
213-215 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1cc(CCN)ccc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
chave InChI
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?