162876
Dichloromethylene-dimethyliminium chloride
technical grade
Sinônimo(s):
(Dichloromethylene)dimethylammonium chloride, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier reagent
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
pf
183-187 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C\[N+](C)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2N.ClH/c1-6(2)3(4)5;/h1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
NRNFKRFWZQQDMD-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges