162698
DL-Tryptophan
≥99% (HPLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(±)-α-Amino-3-indolepropionic acid, (±)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, DL-3β-Indolylalanine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
DL-Tryptophan, ≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
289-290 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
chave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)