162582
4,4′-Dimethoxybenzhydrol
99%
Sinônimo(s):
Bis(4-methoxyphenyl)carbinol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
powder
pf
67-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C15H16O3/c1-17-13-7-3-11(4-8-13)15(16)12-5-9-14(18-2)10-6-12/h3-10,15-16H,1-2H3
chave InChI
ZODAOVNETBTTJX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3