Ensaio
97%
pf
90-94 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
chave InChI
PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup