162108
4-Aminoindan
97%
Sinônimo(s):
4-Indanamine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.592 (lit.)
p.e.
90-92 °C (lit.)
densidade
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2CCCc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h2,4,6H,1,3,5,10H2
chave InChI
RXTJLDXSGNEJIT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?