Documentos Principais
161721
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dimethoxyacetophenone
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
p.e.
290-291 °C (lit.)
pf
33-34 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)cc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-9(12-2)6-10(5-8)13-3/h4-6H,1-3H3
chave InChI
YJKHOUIVWKQRSL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3′,5′-Dimethoxyacetophenone was used as starting reagent in the synthesis of 5,7-dimethoxy-3-methylindazole[1]. It was used in the synthesis of (R)-(+)-1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl acetate-ether-180[2].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
5, 7-Dimethoxy-3-Methylindazole from 3, 5-Dimethoxyacetophenone.
Boudreault N and Leblanc Y.
Organic Syntheses, 241-241 null
Stereochemistry of photosolvolysis of a chiral, 18O-labeled 1-arylethyl acetate.
Jaeger DA and Angelos GH
Tetrahedron Letters, 22(9), 803-806 (1981)