160741
3-Methyl-2-nitrophenol
99%
Sinônimo(s):
2-Nitro-m-cresol, 3-Hydroxy-2-nitrotoluene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
106-108 °C/9.5 mmHg (lit.)
pf
35-39 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
chave InChI
QIORDSKCCHRSSD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?