Documentos Principais
160466
Sigma-Aldrich
1,2,5,6-Diepoxycyclooctane
96%
Sinônimo(s):
2,7-Dioxatwistane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
140.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
96%
Formulário
powder
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
70 °C/0.04 mmHg (lit.)
densidade
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CC2OC2CCC3OC13
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-8(10-6)4-3-7-5(1)9-7/h5-8H,1-4H2
chave InChI
USGYMDAUQBQWFU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)