Key Documents
159379
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isocyanate
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
187.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4755 (lit.)
densidade
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-3-1-2-4-7(6)12-5-13/h1-4H
chave InChI
GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate may be used in chemical synthesis.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)