densidade de vapor
4.31 (vs air)
pressão de vapor
17 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4658 (lit.)
p.e.
123 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(Cl)C=C
InChI
1S/C4H6Cl2/c1-2-4(6)3-5/h2,4H,1,3H2
chave InChI
XVEASTGLHPVZNA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?