159263
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
90-92 °C (lit.)
grupo funcional
ether
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CCO\C(C)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C7H8N2O/c1-3-10-6(2)7(4-8)5-9/h3H2,1-2H3
chave InChI
BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?