Documentos Principais
159115
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pyrazolin-5-one
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
98.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
230-232 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1C=NNC1=O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-5-6-4(3)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)
chave InChI
GWYFIIHULJCWMO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Methyl-2-pyrazolin-5-one may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)