158798
Pentafluoropyridine
≥99%
Sinônimo(s):
2,3,4,5,6-Pentafluoropyridine, Perfluoropyridine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.386 (lit.)
densidade
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1nc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C5F5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
chave InChI
XTGOWLIKIQLYRG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?