Ensaio
97%
pf
171-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H8N2O/c11-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
chave InChI
IAJLTMBBAVVMQO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3