157058
2-Benzoxazolinone
98%
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzoxazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
137-139 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1Nc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H5NO2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?