Documentos Principais
156825
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride propanol complex
in excess propanol, BF3 14 wt. %
Sinônimo(s):
(T-4)-Trifluoro(1-propanol)boron, Boron trifluoride-propanol complex (1:1)
About This Item
Fórmula linear:
BF3 · CH3CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
127.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
composição
BF3, 14 wt. %
adequação da reação
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
concentração
in excess propanol
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
densidade
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCO.FB(F)F
InChI
1S/C3H8O.BF3/c1-2-3-4;2-1(3)4/h4H,2-3H2,1H3;
chave InChI
RQPQOULISUUGNY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)