Documentos Principais
156140
Sigma-Aldrich
o-Phenylene phosphorochloridate
technical grade
Sinônimo(s):
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphole 2-oxide, o-Phenylene chlorophosphate, Catechol cyclophosphorochloridate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClO3P
Número CAS:
Peso molecular:
190.52
Beilstein:
142368
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
pb
120 °C/9 mmHg (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClP1(=O)Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C6H4ClO3P/c7-11(8)9-5-3-1-2-4-6(5)10-11/h1-4H
chave InChI
KMWSGKPLIWNTEF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
  • Uridine diphosphate-glucose derivatives as potential chain terminators of β-glucan biosynthesis with antifungal activity
  • Vinyloxy phosphorus monomers
  • Phosphorylation agent
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)