Documentos
15552
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Ser-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-N-methyl-L-serine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
219.23
Beilstein:
8685334
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −33±2°, c = 1% in methanol
pf
83-87 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CN([C@@H](CO)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(14)10(4)6(5-11)7(12)13/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
chave InChI
NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3