Documentos Principais
15495
Sigma-Aldrich
Boc-Sar-OH
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Boc-N-methylglycine, Boc-sarcosine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCON(CH3)CH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
189.21
Beilstein:
2046827
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (T)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
88-90 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(CC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9(4)5-6(10)11/h5H2,1-4H3,(H,10,11)
chave InChI
YRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Boc-Sar-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.53062
Boc-Sar-OH
Jing Zhang et al.
Cell death and differentiation, 27(5), 1569-1587 (2019-10-28)
Microtubule-targeting agents (MTAs) are a class of most widely used chemotherapeutics and their mechanism of action has long been assumed to be mitotic arrest of rapidly dividing tumor cells. In contrast to such notion, here we show-in many cancer cell