Documentos
15487
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phg-OH
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-D-α-phenylglycine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
251.28
Beilstein:
3033982
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (TLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −141.0±5.0°, c = 1% in ethanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
88-91 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
chave InChI
HOBFSNNENNQQIU-SNVBAGLBSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3