Documentos Principais
429821
Sigma-Aldrich
(+)-N-Boc-L-α-phenylglycinol
99%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-2-(Boc-amino)-2-phenylethanol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 427,00
R$ 427,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 427,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CO2CNHCH(C6H5)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
237.29
Beilstein:
4316842
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 427,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]19/D +37°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
136-139 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11,15H,9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m1/s1
chave InChI
IBDIOGYTZBKRGI-LLVKDONJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)