Documentos Principais
15471
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(4-Cl)-OH
≥96.0%
Sinônimo(s):
Boc-4-chloro-D-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
299.75
Beilstein:
5381988
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.0%
atividade óptica
[α]20/D −26±2°, c = 1% in ethyl acetate
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
~110 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
chave InChI
BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)