Documentos Principais
153052
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.873,00
R$ 1.873,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.873,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N4O · 0.5H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
175.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.873,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NNC=C1C(N)=O
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-3-2(4(6)9)1-7-8-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
UMPKASYMNORSRO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt was used to prepare 3-carbamoyl derivatives[1].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
3-Substituted 5,7-dimethylpyrazolo(1,5-a)pyrimidines, 3',5'-cyclic-AMP phosphodiesterase inhibitors. 1.
T Novinson et al.
Journal of medicinal chemistry, 17(6), 645-648 (1974-06-01)