152307
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
3-Hydroxypicolinic acid, 3-HPA, 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder or crystals
pf
213-218 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ncccc1O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10/h1-3,8H,(H,9,10)
chave InChI
BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3