Key Documents
15193
Sigma-Aldrich
Boc-D-Orn(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-Nδ-Z-D-ornithine, Nδ-Z-Nα-Boc-D-ornithine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
366.41
Beilstein:
2400891
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O6/c1-18(2,3)26-17(24)20-14(15(21)22)10-7-11-19-16(23)25-12-13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,14H,7,10-12H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)(H,21,22)/t14-/m1/s1
chave InChI
QYYCZJUFHDLLOJ-CQSZACIVSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)