Documentos Principais
151394
Sigma-Aldrich
2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
97%
Sinônimo(s):
6-Nitro-o-toluic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(NO2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
181.15
Beilstein:
2050804
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
153-157 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(9(12)13)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The vapour pressure of 2-methyl-6-nitrobenzoic acid was studied by Knudsen mass-loss effusion technique[1].
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Monte MJ and Hillesheim DM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 33(1), 103-112 (2001)