Documentos Principais
15073
Sigma-Aldrich
Boc-D-Asp(OcHx)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-D-aspartic acid 4-cyclohexyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H25NO6
Número CAS:
Peso molecular:
315.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-D-Asp(OcHx)-OH, ≥98.0% (TLC)
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
solid
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(=O)OC1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C15H25NO6/c1-15(2,3)22-14(20)16-11(13(18)19)9-12(17)21-10-7-5-4-6-8-10/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
chave InChI
NLPQIWFEEKQBBN-LLVKDONJSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)