Documentos Principais
15072
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OtBu)-OSu
≥98.0% (C/N)
Sinônimo(s):
Boc-L-aspartic acid 4-tert-butyl 1-(hydroxysuccinimide) ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H26N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
386.40
Beilstein:
5361818
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (C/N)
atividade óptica
[α]20/D −27±1°, c = 1% in dioxane
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
98-102 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C17H26N2O8/c1-16(2,3)25-13(22)9-10(18-15(24)26-17(4,5)6)14(23)27-19-11(20)7-8-12(19)21/h10H,7-9H2,1-6H3,(H,18,24)/t10-/m0/s1
chave InChI
PIITZDSTZQZNQH-JTQLQIEISA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)