Documentos Principais
14991
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(2,4-Cl2)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-2,4-dichloro-D-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17Cl2NO4
Número CAS:
Peso molecular:
334.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
atividade óptica
[α]20/D +32.5±1°, c = 1% in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
133-137 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H17Cl2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)6-8-4-5-9(15)7-10(8)16/h4-5,7,11H,6H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
chave InChI
KSDWBXFRQWMWHO-LLVKDONJSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)