Key Documents
14986
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-CN)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-3-cyano-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
290.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(c1)C#N)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(13(18)19)8-10-5-4-6-11(7-10)9-16/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
chave InChI
FDQDHMZKOPOWFE-LBPRGKRZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sandra Ortega Ugalde et al.
Biochemical pharmacology, 177, 113938-113938 (2020-04-01)
Tuberculosis (TB) is a globally significant infective disease that is caused by a single infectious agent, Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Because of the rise in the number of multidrug-resistant (MDR) TB strains, identification of alternative drug targets for the development of