149276
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
98%
Sinônimo(s):
5-Nitrofurfurylidene diacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO7
Número CAS:
Peso molecular:
243.17
Beilstein:
255089
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Impurezas
<2% 5-nitro-2-furaldehyde
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC(OC(C)=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
chave InChI
HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?