Key Documents
149268
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic anhydride
96%
About This Item
Fórmula linear:
(Cl2CHCO)2O
Número CAS:
Peso molecular:
239.87
Beilstein:
512173
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
disponibilidade
available only in EU
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
pb
214-216 °C (lit.)
densidade
1.574 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H2Cl4O3/c5-1(6)3(9)11-4(10)2(7)8/h1-2H
chave InChI
RQHMQURGSQBBJY-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)