Ensaio
97%
pf
157-162 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(C(O)=O)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O3/c1-14(2,3)9-7-10(13(17)18)12(16)11(8-9)15(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3,(H,17,18)
chave InChI
ZWQBZEFLFSFEOS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
354.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
179 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?