Documentos Principais
148032
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Sinônimo(s):
2-(4′-Hydroxybenzeneazo)benzoic acid, 4′-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, HABA, HBABA
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4N=NC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
242.23
Beilstein:
1842696
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
pf
204-208 °C (lit.)
λmax
348 nm
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-10-7-5-9(6-8-10)14-15-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
chave InChI
DWQOTEPNRWVUDA-CCEZHUSRSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)