Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
72-74 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO3/c1-3(2-5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3
chave InChI
PCNWBUOSTLGPMI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?